4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
L11659.06
L11659.14
L11659.06EA
184
PLN
L11659.06
L11659.14
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 17754-90-4
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 60-64°
Beilstein Reference: 2212234
Formuła:
C₁₁H₁₅NO₂ Temp. topnienia: 60…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003326 Numer CAS: 17754-90-4 Numer WE (dawny EINECS): 241-745-3 |