Drukuj
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
209480050 209480250
ACRO209480050EA 129 PLN
ACRO209480050 ACRO209480250
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003326
Numer CAS: 17754-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 241-745-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %