Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
B24091.06
B24091.14
B24091.22
B24091.06EA
345
PLN
B24091.06
B24091.14
B24091.22
Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Methyl-4-formylbenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1571-08-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 775895
MDL No.: MFCD00006950
Formuła:
C₉H₈O₃ Temp. Wrzenia: 264…266 °C Temp. topnienia: 59…63 °C Gęstość: 1,200 Temp. Zapłonu: 128 °C (262 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006950 Numer CAS: 1571-08-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-385-5 |