Drukuj
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
223750100 223750500
ACRO223750100EA 409 PLN
ACRO223750100 ACRO223750500
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Methyl-4-formylbenzoate
Formuła: C₉H₈O₃
Temp. topnienia: 57…64 °C
Temp. Zapłonu: 144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006950
Numer CAS: 1571-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-385-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %