Methyl-3-formylbenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3-formylbenzoate
368050010
368050050
368050250
ACRO368050010EA
291
PLN
ACRO368050010
ACRO368050050
ACRO368050250
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Formuła:
C₉H₈O₃ Temp. topnienia: 48…55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00189379 Numer CAS: 52178-50-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 55 °C |
GC | ≥97.5 % |