5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24880.06
B24880.14
B24880.06EA
883
PLN
B24880.06
B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 121554-10-7
Molecular Formula: C7H3BrIN
Formula Weight: 307.92
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 4860282
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00672950
Formuła:
C₇H₃BrIN Temp. topnienia: 120…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672950 Numer CAS: 121554-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 601-788-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |