4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32645.03
H32645.06
H32645.03EA
316
PLN
H32645.03
H32645.06
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Purity: 98%
CAS No.: 853771-88-7
Molecular Formula: C8H6BrF3O2
Formula Weight: 271.04
MDL No.: MFCD09907950
Formuła:
C₈H₆BrF₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09907950 Numer CAS: 853771-88-7 |