4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52336.MD
H52336.03
H52336.MDEA
753
PLN
H52336.MD
H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Purity: 96%
CAS No.: 292621-45-5
Molecular Formula: C7H5BrFNO
Formula Weight: 218.03
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD03094432
Formuła:
C₇H₅BrFNO Temp. topnienia: 151…153 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094432 Numer CAS: 292621-45-5 |