4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
367540010
367540050
ACRO367540010EA
425
PLN
ACRO367540010
ACRO367540050
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formuła:
C₁₃H₁₉BO₄ MW: 250.099 g/mol Temp. topnienia: 101…106 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD02093723 Numer CAS: 269410-22-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 101 to 106 °C |
GC | ≥96.0 % |