3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16682.14
L16682.22
L16682.14EA
724
PLN
L16682.14
L16682.22
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Purity: 98%
CAS No.: 17096-07-0
Molecular Formula: C16H38O5Si4
Formula Weight: 422.82
Flash Point: 201°(393°F)
Refractive Index: 1.4175
Boiling Point: 112-115°/0.2mm
MDL No.: MFCD00053871
Formuła:
C₁₆H₃₈O₅Si₄ Temp. Wrzenia: 112…115 °C (0,2 mmHg) Gęstość: 0,930 Temp. Zapłonu: 201 °C (393 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053871 Numer CAS: 17096-07-0 Numer WE (dawny EINECS): 241-165-0 |