Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17970.03
L17970.06
L17970.03EA
225
PLN
L17970.03
L17970.06
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 13682-77-4
Molecular Formula: C2H3BF3K
Formula Weight: 133.95
Melting Point: 230° dec.
Beilstein Reference: 7777570
Formuła:
C₂H₃BF₃K Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093335 Numer CAS: 13682-77-4 |