3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
B22176.06
B22176.14
B22176.22
B22176.06EA
479
PLN
B22176.06
B22176.14
B22176.22
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5678-48-8
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
MDL No.: MFCD00090356
Formuła:
C₉H₁₀N₂O₄ MW: 210.19 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00090356 Numer CAS: 5678-48-8 |