Drukuj
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
400290050 400290500
400290050.EA 119 PLN
400290050. 400290500.
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formuła: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207.25 g/mol
Temp. topnienia: 195 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007522
Numer CAS: 15214-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 239-268-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or chips and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %