Drukuj
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H33861.03 H33861.06 H33861.14
H33861.03EA 193 PLN
H33861.03 H33861.06 H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₉H₁₉BO₂
Temp. Wrzenia: 115 °C (60 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663856
Numer CAS: 76347-13-2