Methanesulphonamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10885.09
A10885.18
A10885.30
A10885.36
A10885.09EA
256
PLN
A10885.09
A10885.18
A10885.30
A10885.36
Methanesulphonamide ≥98%
Methanesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 3144-09-0
Molecular Formula: CH5NO2S
Formula Weight: 95.13
Melting Point: 87-93°
Beilstein Reference: 1740835
Formuła:
CH₅NO₂S Temp. topnienia: 87…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007940 Numer CAS: 3144-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-553-6 |