Drukuj
Methanesulphonamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
296110250 296111000
ACRO296110250EA 327 PLN
ACRO296110250 ACRO296111000
Methanesulphonamide 98%
Methanesulphonamide
Formuła: CH₅NO₂S
Temp. topnienia: 88…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007940
Numer CAS: 3144-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-553-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %