Drukuj
Diethylcyanamide 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
200220100 200220500
ACRO200220100EA 597 PLN
ACRO200220100 ACRO200220500
Diethylcyanamide 99+%
Diethylcyanamide
Formuła: C₅H₁₀N₂
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001769
Numer CAS: 617-83-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-532-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %