Drukuj
Sodium glycolate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12341.0E A12341.22 A12341.36
A12341.0EEA 4910 PLN
A12341.0E A12341.22 A12341.36
Sodium glycolate ≥97%
Sodium glycolate
Purity: 97% CAS No.: 2836-32-0 Molecular Formula: C2H3NaO3 Formula Weight: 98.03 Physical Form: Lumpy powder Appearance: White Melting Point: 210-218° MDL No.: MFCD00065358
Formuła: C₂H₃NaO₃
MW: 98.03 g/mol
Temp. topnienia: 210…218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065358
Numer CAS: 2836-32-0
Numer WE (dawny EINECS): 220-624-9