Sodium glycolate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
351570250
351571000
ACRO351570250EA
147
PLN
ACRO351570250
ACRO351571000
Sodium glycolate 97%
Sodium glycolate
Formuła:
C₂H₃NaO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065358 Numer CAS: 2836-32-0 Numer WE (dawny EINECS): 220-624-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to cream Powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |