Drukuj
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl 2-phenoxyacetate
A14156.09 A14156.18 A14156.30
A14156.09EA 268 PLN
A14156.09 A14156.18 A14156.30
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Purity: 99% CAS No.: 2555-49-9 Molecular Formula: C6H5OCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5055 Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 1871712 MDL No.: MFCD00026895
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 251…253 °C
Gęstość: 1,108
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026895
Numer CAS: 2555-49-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-867-3