Methyl glycolate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A17870.06
A17870.14
A17870.22
A17870.06EA
429
PLN
A17870.06
A17870.14
A17870.22
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Purity: 98%
CAS No.: 96-35-5
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1699571
MDL No.: MFCD00004667
Formuła:
C₃H₆O₃ Temp. Wrzenia: 150…151 °C Gęstość: 1,184 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004667 Numer CAS: 96-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-502-7 |