Drukuj
Methyl glycolate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
414370250 414371000
ACRO414370250EA 784 PLN
ACRO414370250 ACRO414371000
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formuła: C₃H₆O₃
Temp. Wrzenia: 52 °C (17 mmHg)
Temp. topnienia: 149…151 °C
Gęstość: 1,184 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004667
Numer CAS: 96-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-502-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %