Drukuj
Ethyl glycolate ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
41475.09 41475.18
41475.09EA 503 PLN
41475.09 41475.18
Ethyl glycolate ≥95%
Ethyl glycolate
Purity: 95% CAS No.: 623-50-7 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 61°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.10 Refractive Index: 1.4190 Appearance: Colourless Boiling Point: 158-159° MDL No.: MFCD00021970
Formuła: C₄H₈O₃
Temp. Wrzenia: 158…159 °C
Gęstość: 1,10
Temp. Zapłonu: 61 °C (143 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021970
Numer CAS: 623-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-798-4