Drukuj
Ethyl glycolate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
410080250 410081000 410085000
ACRO410080250EA 626 PLN
ACRO410080250 ACRO410081000 ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Formuła: C₄H₈O₃
Temp. Wrzenia: 158…159 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021970
Numer CAS: 623-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-798-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %