N-Boc-ethylenediamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
tert-Butyl (2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
L19485.03
L19485.06
L19485.03EA
583
PLN
L19485.03
L19485.06
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride 98%
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 79513-35-2
Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 196.68
Melting Point: 148-151°
Beilstein Reference: 3627511
Formuła:
C₇H₁₇ClN₂O₂ MW: 196.68 g/mol Temp. topnienia: 148…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01076129 Numer CAS: 79513-35-2 |