N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
t-boc-N-EDA
L19947.14
L19947.06
L19947.14EA
2570
PLN
L19947.14
L19947.06
N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
N-Boc-ethylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 57260-73-8
Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Formula Weight: 160.22
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₆N₂O₂ MW: 160.22 g/mol Temp. Wrzenia: 72 °C (0.1 mmHg) Gęstość: 1.016 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191871 Numer CAS: 57260-73-8 ADR: 8 III |