Drukuj
Methyl isocyanoacetate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H31069.03 H31069.06
H31069.03EA 329 PLN
H31069.03 H31069.06
Methyl isocyanoacetate 95%
Methyl isocyanoacetate
Purity: 95% CAS No.: 39687-95-1 Molecular Formula: C4H5NO2 Formula Weight: 99.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 84°(183°F) Boiling Point: 75-76°/10mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000006
Formuła: C₄H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 75…76 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,09
Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F)
Numer MDL: MFCD00000006
Numer CAS: 39687-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 254-593-8
ADR: 8,II