Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
219000050
219000250
ACRO219000050EA
547
PLN
ACRO219000050
ACRO219000250
Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Methyl isocyanoacetate
Formuła:
C₄H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 75…76 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,09 g/cm³ Temp. Zapłonu: 84 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00000006 Numer CAS: 39687-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 254-593-8 Jednostka: 2922 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |