Drukuj
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylsilyl acetate
B22037.14 B22037.22
B22037.14EA 274 PLN
B22037.14 B22037.22
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane)
Purity: 97% CAS No.: 2754-27-0 Molecular Formula: C5H12O2Si Formula Weight: 132.24 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.3880 Melting Point: -32° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 1744463 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008695
Formuła: C₅H₁₂O₂Si
Temp. Wrzenia: 107 °C
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 0,884
Temp. Zapłonu: 4 °C (39 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008695
Numer CAS: 2754-27-0
Numer WE (dawny EINECS): 220-404-2
Jednostka: 3272
ADR: 3,II