4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
L04218.06
L04218.14
L04218.06EA
251
PLN
L04218.06
L04218.14
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 119-81-3
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 2809678
Formuła:
C₉H₁₀N₂O₄ MW: 210.19 g/mol Temp. topnienia: 117…118 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017018 Numer CAS: 119-81-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-353-3 |