Drukuj
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H30646.03 H30646.06 H30646.14
H30646.03EA 412 PLN
H30646.03 H30646.06 H30646.14
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 124215-44-7 Molecular Formula: C9H18BBrO2 Formula Weight: 248.96 Boiling Point: 61-64°/0.35mm MDL No.: MFCD10567053
Formuła: C₉H₁₈BBrO₂
Temp. Wrzenia: 61…64 °C (0,35 mmHg)
Gęstość: 1,177
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10567053
Numer CAS: 124215-44-7