Drukuj
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
H27126.03 H27126.06
H27126.03EA 658 PLN
H27126.03 H27126.06
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 238088-16-9 Molecular Formula: C10H18BNO2 Formula Weight: 195.07 Refractive Index: 1.4370
Formuła: C₁₀H₁₈BNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09953480
Numer CAS: 238088-16-9
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III