Drukuj
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Glu(OMe)-OH
B24859.06 B24859.14 B24859.22
B24859.06EA 197 PLN
B24859.06 B24859.14 B24859.22
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Purity: 99% CAS No.: 1499-55-4 Molecular Formula: C6H11NO4 Formula Weight: 161.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 182° dec. MDL No.: MFCD00002632
Formuła: C₆H₁₁NO₄
MW: 161.2 g/mol
Temp. topnienia: 182 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00002632
Numer CAS: 1499-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-110-9