Phenyl glycidyl ether ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21768.0B
B21768.18
B21768.30
B21768.0BEA
3180
PLN
B21768.0B
B21768.18
B21768.30
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Phenyl glycidyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 122-60-1
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5310
Odour: Sweet
Melting Point: 3.5°
Boiling Point: 244-246°
Beilstein Reference: 2744
MDL No.: MFCD00005133
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 244…246 °C Gęstość: 1,110 Temp. Zapłonu: 114 °C (237 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005133 Numer CAS: 122-60-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-557-2 |