Drukuj
Phenyl glycidyl ether 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Glycidyl phenyl ether
135350500 135352500
ACRO135350500EA 311 PLN
ACRO135350500 ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether 99%
Phenyl glycidyl ether
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 245 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 3.5 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005133
Numer CAS: 122-60-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-557-2
ADR: 6.1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %