2-Mercaptothiazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L07058.03
L07058.06
L07058.03EA
330
PLN
L07058.03
L07058.06
2-Mercaptothiazole ≥97%
2-Mercaptothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 82358-09-6
Molecular Formula: C3H3NS2
Formula Weight: 117.19
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 635950
Formuła:
C₃H₃NS₂ Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022449 Numer CAS: 82358-09-6 Numer WE (dawny EINECS): 423-680-4 |