Sodium borodeuteride (98% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
194950010
194950050
ACRO194950010EA
410
PLN
ACRO194950010
ACRO194950050
Sodium borodeuteride (98% D) for NMR spectroscopy
Sodium borodeuteride
Formuła:
D₄BNa MW: 41.857 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003519 Numer CAS: 15681-89-7 Numer WE (dawny EINECS): 239-764-7 Jednostka: 1426 ADR: 4.3 I |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white to light grey Powder and/or chunks |
D-Enrichment | ≥97.5 % |