2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18006.09
A18006.18
A18006.30
A18006.09EA
899
PLN
A18006.09
A18006.18
A18006.30
2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 615-21-4
Molecular Formula: C7H7N3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 198-202°
MDL No.: MFCD00041849
Formuła:
C₇H₇N₃S Temp. topnienia: 198…202 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041849 Numer CAS: 615-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-416-6 |