Drukuj
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
A11412.06 A11412.14 A11412.22
A11412.06EA 304 PLN
A11412.06 A11412.14 A11412.22
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 6126-22-3 Molecular Formula: C3H5N3O Formula Weight: 99.09 Odour: Odourless Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 507793 MDL No.: MFCD00022384
Formuła: C₃H₅N₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022384
Numer CAS: 6126-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 228-095-6