Drukuj
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B25732.03 B25732.06
B25732.03EA 383 PLN
B25732.03 B25732.06
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1621-91-6 Molecular Formula: C4H4N2O2 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 211° dec. MDL No.: MFCD00077436
Formuła: C₄H₄N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077436
Numer CAS: 1621-91-6