Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
A10882.14
A10882.22
A10882.06
A10882.14EA
2030
PLN
A10882.14
A10882.22
A10882.06
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 6994-25-8
Molecular Formula: C6H9N3O2
Formula Weight: 155.16
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 4964
Formuła:
C₆H₉N₃O₂ Temp. topnienia: 104…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005238 Numer CAS: 6994-25-8 Numer WE (dawny EINECS): 230-262-3 |