Drukuj
Phenylphosphinic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A17453.22 A17453.36
A17453.22EA 294 PLN
A17453.22 A17453.36
Phenylphosphinic acid ≥98%
Phenylphosphinic acid
Purity: 98% CAS No.: 1779-48-2 Molecular Formula: C6H7O2P Formula Weight: 142.10 Melting Point: 83-85° Beilstein Reference: 2802244 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002131
Formuła: C₆H₇O₂P
MW: 142.092 g/mol
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002131
Numer CAS: 1779-48-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-217-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III