Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16523-54-9
Molecular Formula: C12H22ClP
Formula Weight: 232.73
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₂₂ClP Temp. Wrzenia: 97 °C (0,1 mmHg) Gęstość: 1,054 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014294 Numer CAS: 16523-54-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |