Drukuj
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
225670050 225670010 225670250
ACRO225670050EA 381 PLN
ACRO225670050 ACRO225670010 ACRO225670250
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formuła: C₁₂H₁₅NO₄
Temp. topnienia: 162…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002633
Numer CAS: 1676-73-9
Numer WE (dawny EINECS): 216-826-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)