Drukuj
Samarium diiodide 0.1 mol/l in THF stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Samarium (II) iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
347116-100ML 347116-25ML
SIAL347116-100MLEA 345 PLN
SIAL347116-100ML SIAL347116-25ML
Samarium diiodide 0.1 mol/l in THF stabilised, Sigma-Aldrich®
Samarium diiodide
Formuła: SmI₂
MW: 404.17
Numer MDL: MFCD00058873
Numer CAS: 32248-43-4
Jednostka: 3271
ADR: 3 II