Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15662.06
A15662.14
A15662.06EA
907
PLN
A15662.06
A15662.14
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Bis(trimethylsilyl)methane
Purity: 98%
CAS No.: 2117-28-4
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 160.41
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -71°
Boiling Point: 132-133°
Beilstein Reference: 1734530
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008275
Formuła:
C₇H₂₀Si₂ Temp. Wrzenia: 132…133 °C Temp. topnienia: –71 °C Gęstość: 0,750 Temp. Zapłonu: 12 °C (53 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008275 Numer CAS: 2117-28-4 Numer WE (dawny EINECS): 218-322-7 ADR: 3,II |