4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,4-Stilbenedicarboxylic acid
A11839.03
A11839.06
A11839.03EA
555
PLN
A11839.03
A11839.06
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 100-31-2
Molecular Formula: C16H12O4
Formula Weight: 268.27
Melting Point:
Formuła:
C₁₆H₁₂O₄ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013994 Numer CAS: 100-31-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-838-4 |