2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20457.03
B20457.06
B20457.03EA
306
PLN
B20457.03
B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21278-86-4
Molecular Formula: C9H6N2O2S
Formula Weight: 206.22
Melting Point:
Formuła:
C₉H₆N₂O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00171745 Numer CAS: 21278-86-4 |