2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Naphthalen-2-yl)thiazol-2-amine
B23223.03
B23223.06
B23223.03EA
205
PLN
B23223.03
B23223.06
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 21331-43-1
Molecular Formula: C13H10N2S
Formula Weight: 226.30
Melting Point: 153-156°
Beilstein Reference: 173533
Formuła:
C₁₃H₁₀N₂S Temp. topnienia: 153…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046452 Numer CAS: 21331-43-1 |