Drukuj
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
278730050 278730250
ACRO278730050EA 281 PLN
ACRO278730050 ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formuła: C₁₂H₅NO₅
MW: 243.1718 g/mol
Temp. topnienia: 247…254 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006926
Numer CAS: 3027-38-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %